Stampa…
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC500539-1G PC500539-250MG PC500539-5G
APOSPC500539-1GEA 89.9 EUR
APOSPC500539-1G APOSPC500539-250MG APOSPC500539-5G
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆BrF₃O
Peso molecolare: 267.043 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16839140
CAS Number: 1197231-94-9