Stampa…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
PC500538-1G PC500538-5G PC500538-10G PC500538-25G
APOSPC500538-1GEA 43.7 EUR
APOSPC500538-1G APOSPC500538-5G APOSPC500538-10G APOSPC500538-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂F₃
Peso molecolare: 317,929 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185414
CAS Number: 335013-18-8
UN: 3265
ADR: 8,II