Stampa…
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Fluoro-5-formylbenzyl bromide
PC500537-1G PC500537-250MG
APOSPC500537-1GEA 495 EUR
APOSPC500537-1G APOSPC500537-250MG
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO
Peso molecolare: 217,035 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18378635
CAS Number: 1379358-86-7
UN: 3261
ADR: 8,III