Stampa…
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC500534-1G PC500534-250MG PC500534-5G
APOSPC500534-1GEA 183 EUR
APOSPC500534-1G APOSPC500534-250MG APOSPC500534-5G
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde 95%
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO
Peso molecolare: 217,035 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18205512
CAS Number: 1379312-99-8
UN: 3261
ADR: 8,III