Stampa…
2'-Amino-6'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50053-1G PC50053-250MG
APOSPC50053-1GEA 1110 EUR
APOSPC50053-1G APOSPC50053-250MG
2'-Amino-6'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-6'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18071075
CAS Number: 1233967-21-9