Stampa…
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Cyano-4-fluorobenzyl bromide
PC500527-1G PC500527-25G PC500527-5G
APOSPC500527-1GEA 46.6 EUR
APOSPC500527-1G APOSPC500527-25G APOSPC500527-5G
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Peso molecolare: 214,034 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09261046
CAS Number: 217661-27-3
UN: 3265
ADR: 8,III