Stampa…
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluoro-5-formylbenzyl bromide
PC500522-1G PC500522-250MG
APOSPC500522-1GEA 350 EUR
APOSPC500522-1G APOSPC500522-250MG
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO
Peso molecolare: 217,035 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18378686
CAS Number: 1379371-56-8
UN: 3261
ADR: 8,III