Stampa…

6-Bromo-3-iodo-2-fluoronitrobenzene

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC500521-100MG PC500521-250MG
APOSPC500521-100MGEA 130 EUR
APOSPC500521-100MG APOSPC500521-250MG
6-Bromo-3-iodo-2-fluoronitrobenzene
6-Bromo-3-iodo-2-fluoronitrobenzene
Formula: C₆H₂BrFINO₂
Peso molecolare: 345,892 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28096556
CAS Number: 1805552-21-9

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR