Stampa…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenemethanol
PC500516-1G PC500516-25G PC500516-5G PC500516-10G
APOSPC500516-1GEA 58.2 EUR
APOSPC500516-1G APOSPC500516-25G APOSPC500516-5G APOSPC500516-10G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆BrF₃O
Peso molecolare: 255,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12761598
CAS Number: 932390-36-8