Methyl 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₈BrFO₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11505951 CAS Number: 157652-28-3 UN: 3265 ADR: 8,III |