Stampa…
3'-Bromo-6'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC500508-1G PC500508-250MG
APOSPC500508-1GEA 306 EUR
APOSPC500508-1G APOSPC500508-250MG
3'-Bromo-6'-chloro-2'-fluoroacetophenone
3'-Bromo-6'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrClFO
Peso molecolare: 251,48 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28040519
CAS Number: 1541643-75-7