Stampa…
3-Bromo-6-chloro-2-fluoronitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
PC500503-1G PC500503-250MG
APOSPC500503-1GEA 835 EUR
APOSPC500503-1G APOSPC500503-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoronitrobenzene
3-Bromo-6-chloro-2-fluoronitrobenzene
Formula: C₆H₂BrClFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28040517
CAS Number: 1806970-78-4