Stampa…
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Fluoro-4-formylbenzyl bromide
PC500500-1G PC500500-250MG PC500500-5G
APOSPC500500-1GEA 250 EUR
APOSPC500500-1G APOSPC500500-250MG APOSPC500500-5G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde 95%
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO
Peso molecolare: 217,035 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18378725
CAS Number: 1379307-40-0
UN: 3261
ADR: 8,III