Stampa…
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC500497-1G PC500497-5G PC500497-10G
APOSPC500497-1GEA 212 EUR
APOSPC500497-1G APOSPC500497-5G APOSPC500497-10G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrClFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18447606
CAS Number: 886615-31-2