Stampa…
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC500495-1G PC500495-250MG PC500495-5G
APOSPC500495-1GEA 435 EUR
APOSPC500495-1G APOSPC500495-250MG APOSPC500495-5G
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆BrF₃O
Peso molecolare: 267.043 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24148371
CAS Number: 120077-70-5