Stampa…
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500493-1G PC500493-250MG PC500493-5G
APOSPC500493-1GEA 229 EUR
APOSPC500493-1G APOSPC500493-250MG APOSPC500493-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrClFN
Peso molecolare: 234,453 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846056
CAS Number: 943830-79-3