Stampa…
2-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC500491-1G PC500491-250MG PC500491-5G
APOSPC500491-1GEA 200 EUR
APOSPC500491-1G APOSPC500491-250MG APOSPC500491-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃ClFNO₄S
Peso molecolare: 239,609 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08443561
CAS Number: 713-21-3
UN: 3265
ADR: 8,III