Stampa…
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500489-1G PC500489-250MG
APOSPC500489-1GEA 611 EUR
APOSPC500489-1G APOSPC500489-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline 98%
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline
Formula: C₆H₄BrClFN
Peso molecolare: 224,458 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27934056
CAS Number: 943830-81-7