Stampa…
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene, 6-Chloro-α,3-dibromo-2-fluorotoluene
PC500487-1G PC500487-250MG PC500487-5G
APOSPC500487-1GEA 263 EUR
APOSPC500487-1G APOSPC500487-250MG APOSPC500487-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂ClF
Peso molecolare: 302,366 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27931488
CAS Number: 886615-32-3
UN: 3261
ADR: 8,III