Stampa…
3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-1-(3-bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC500485-1G PC500485-250MG
APOSPC500485-1GEA 905 EUR
APOSPC500485-1G APOSPC500485-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenacyl bromide
3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Formula: C₈H₄Br₂ClFO
Peso molecolare: 330.376 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28040504
CAS Number: 1807121-46-5
UN: 3261
ADR: 8 III