Stampa…
2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC500482-1G PC500482-250MG PC500482-5G
APOSPC500482-1GEA 367 EUR
APOSPC500482-1G APOSPC500482-250MG APOSPC500482-5G
2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Formula: C₉H₆F₂O
Peso molecolare: 168,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17281928
CAS Number: 1342158-87-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III