Stampa…
Methyl 3-bromo-6-chloro-2-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500480-1G PC500480-5G PC500480-250MG
APOSPC500480-1GEA 88.7 EUR
APOSPC500480-1G APOSPC500480-5G APOSPC500480-250MG
Methyl 3-bromo-6-chloro-2-fluorobenzoate
Methyl 3-bromo-6-chloro-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrClFO₂
Peso molecolare: 267,48 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28040512
CAS Number: 1543224-54-9