Stampa…
Perfluoro(isopropylcyclohexane), tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoroprop-2-yl)undecafluorocyclohexane, Octadecafluoro(isopropylcyclohexane)
PC50048-25G PC50048-5G
APOSPC50048-25GEA 655 EUR
APOSPC50048-25G APOSPC50048-5G
Perfluoro(isopropylcyclohexane), tech
Perfluoro(isopropylcyclohexane)
Formula: C₉F₁₈
Peso molecolare: 450,068 g/mol
Punto di ebollizione: 124…125 °C (749 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153236
CAS Number: 423-02-9