5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₆BrFO₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06208849 CAS Number: 773100-76-8 UN: 3261 ADR: 8,III |