Stampa…
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500478-1G PC500478-250MG
APOSPC500478-1GEA 401 EUR
APOSPC500478-1G APOSPC500478-250MG
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₅BrF₃N
Peso molecolare: 264,042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22492235
CAS Number: 853368-32-8