Stampa…
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC500474-1G PC500474-250MG PC500474-5G
APOSPC500474-1GEA 319 EUR
APOSPC500474-1G APOSPC500474-250MG APOSPC500474-5G
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18378634
CAS Number: 1379351-68-4
UN: 3261
ADR: 8,III