3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₆BrFO₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD18378583 CAS Number: 680610-75-7 UN: 3261 ADR: 8,III |