Stampa…
2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500469-1G PC500469-250MG PC500469-5G
APOSPC500469-1GEA 75.7 EUR
APOSPC500469-1G APOSPC500469-250MG APOSPC500469-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₃F₂IO₂
Peso molecolare: 283,999 g/mol
Punto di fusione: 195…197 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368123
CAS Number: 501433-05-2