Stampa…
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC500465-1G PC500465-250MG PC500465-5G PC500465-10G PC500465-25G
APOSPC500465-1GEA 453 EUR
APOSPC500465-1G APOSPC500465-250MG APOSPC500465-5G APOSPC500465-10G APOSPC500465-25G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06208847
CAS Number: 477199-77-2
UN: 3261
ADR: 8,III