3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC500462-1G
PC500462-25G
PC500462-5G
APOSPC500462-1GEA
46.4
EUR
APOSPC500462-1G
APOSPC500462-25G
APOSPC500462-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formula:
C₇H₃BrClFO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11110256 CAS Number: 702640-51-5 |