Stampa…
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC500460-1G PC500460-250MG PC500460-5G
APOSPC500460-1GEA 708 EUR
APOSPC500460-1G APOSPC500460-250MG APOSPC500460-5G
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzoic acid
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzoic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18378684
CAS Number: 89540-20-5
UN: 3261
ADR: 8,III