Stampa…
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500450-1G PC500450-250MG PC500450-5G
APOSPC500450-1GEA 176 EUR
APOSPC500450-1G APOSPC500450-250MG APOSPC500450-5G
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde 95%
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FNO₄
Peso molecolare: 185,109 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27995610
CAS Number: 394-34-3