Stampa…
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500443-1G PC500443-250MG
APOSPC500443-1GEA 618 EUR
APOSPC500443-1G APOSPC500443-250MG
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 95%
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₈BrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847142
CAS Number: 1260903-35-2