2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC500431-1G
PC500431-250MG
PC500431-5G
APOSPC500431-1GEA
105
EUR
APOSPC500431-1G
APOSPC500431-250MG
APOSPC500431-5G
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Formula:
C₇H₄FNO₅ Peso molecolare: 201,109 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD26853061 CAS Number: 1565054-28-5 |