Stampa…
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500421-1G PC500421-250MG PC500421-5G
APOSPC500421-1GEA 60.9 EUR
APOSPC500421-1G APOSPC500421-250MG APOSPC500421-5G
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
Punto di fusione: 152…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19686184
CAS Number: 1349708-91-3