4'-Bromo-5'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(4-Bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC500405-1G
PC500405-250MG
APOSPC500405-1GEA
437
EUR
APOSPC500405-1G
APOSPC500405-250MG
4'-Bromo-5'-chloro-2'-fluoroacetophenone
4'-Bromo-5'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Formula:
C₈H₅BrClFO Peso molecolare: 251,48 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27995573 CAS Number: 1594605-40-9 |