Stampa…

4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC500401-1G PC500401-250MG PC500401-5G
APOSPC500401-1GEA 127 EUR
APOSPC500401-1G APOSPC500401-250MG APOSPC500401-5G
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
Peso molecolare: 237,454 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26142710
CAS Number: 1603584-72-0

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR