Methyl 2-chloro-3-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Chloro-3-fluorobenzoic acid methyl ester
Formula:
C₈H₆ClFO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10566821 CAS Number: 647020-70-0 |