Stampa…
3-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500389-1G PC500389-25G PC500389-5G
APOSPC500389-1GEA 127 EUR
APOSPC500389-1G APOSPC500389-25G APOSPC500389-5G
3-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride
3-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₄I
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07771984
CAS Number: 132554-73-5