Stampa…
2-Bromo-4-iodobenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC500388-1G PC500388-250MG PC500388-5G
APOSPC500388-1GEA 386 EUR
APOSPC500388-1G APOSPC500388-250MG APOSPC500388-5G
2-Bromo-4-iodobenzotrifluoride 95%
2-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃BrF₃I
Peso molecolare: 350,902 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22491025
CAS Number: 1369927-31-0