Stampa…
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
PC500371-1G PC500371-5G
APOSPC500371-1GEA 437 EUR
APOSPC500371-1G APOSPC500371-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrobenzyl bromide
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27975445
CAS Number: 1807263-82-6