Stampa…
2-Bromo-5-fluoro-3-methylaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-2-bromo-5-fluorotoluene
PC500365-1G PC500365-250MG PC500365-5G
APOSPC500365-1GEA 379 EUR
APOSPC500365-1G APOSPC500365-250MG APOSPC500365-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-methylaniline 97%
2-Bromo-5-fluoro-3-methylaniline
Formula: C₇H₇BrFN
Peso molecolare: 204,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27975494
CAS Number: 1463053-93-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III