Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500364-1G PC500364-5G PC500364-25G
APOSPC500364-1GEA 21.9 EUR
APOSPC500364-1G APOSPC500364-5G APOSPC500364-25G
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
Formula: C₇H₅ClFNO₂
Punto di fusione: 37…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21603723
CAS Number: 90292-62-9