Stampa…
2-Chloro-4-fluoro-3-methylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500362-1G PC500362-250MG
APOSPC500362-1GEA 325 EUR
APOSPC500362-1G APOSPC500362-250MG
2-Chloro-4-fluoro-3-methylaniline
2-Chloro-4-fluoro-3-methylaniline
Formula: C₇H₇ClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193244
CAS Number: 90292-63-0