Stampa…
3-Fluoro-2-iodophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500356-1G PC500356-250MG PC500356-5G
APOSPC500356-1GEA 306 EUR
APOSPC500356-1G APOSPC500356-250MG APOSPC500356-5G
3-Fluoro-2-iodophenol
3-Fluoro-2-iodophenol
Formula: C₆H₄FIO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08166555
CAS Number: 863870-85-3