4-Fluoro-3-methylbenzene-1,2-diamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC500346-1G
PC500346-250MG
APOSPC500346-1GEA
351
EUR
APOSPC500346-1G
APOSPC500346-250MG
4-Fluoro-3-methylbenzene-1,2-diamine 95%
4-Fluoro-3-methylbenzene-1,2-diamine
Formula:
C₇H₉FN₂ Peso molecolare: 140,158 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09026959 CAS Number: 485832-95-9 |