2-Bromo-5-fluoro-3-nitrotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Bromo-5-fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
Formula:
C₇H₅BrFNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27975467 CAS Number: 1463053-91-9 |