Stampa…
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500328-1G PC500328-250MG PC500328-5G
APOSPC500328-1GEA 147 EUR
APOSPC500328-1G APOSPC500328-250MG APOSPC500328-5G
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol 95%
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol
Formula: C₇H₆FIO
Peso molecolare: 252,025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16987811
CAS Number: 900175-53-3