2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC500327-1G
PC500327-250MG
APOSPC500327-1GEA
361
EUR
APOSPC500327-1G
APOSPC500327-250MG
2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula:
C₁₀H₈F₄O₂ Peso molecolare: 236,163 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27975466 CAS Number: 1823815-55-9 |