Stampa…
5-Amino-2-fluoro-4-methylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500324-1G PC500324-250MG
APOSPC500324-1GEA 437 EUR
APOSPC500324-1G APOSPC500324-250MG
5-Amino-2-fluoro-4-methylphenol
5-Amino-2-fluoro-4-methylphenol
Formula: C₇H₈FNO
Peso molecolare: 141,143 g/mol
Punto di fusione: ∼ 157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27975512
CAS Number: 1312884-54-0